missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD97 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30157736 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30157736 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP299765CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD97 Polyclonal antibody specifically detects CD97 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD97
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CD97 (Accession#: NP_001775.2; Met1-Gln398)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 976
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.