missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD93 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15557412
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15557412 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15557412 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA546921

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In direct ELISAs and Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse C1q R1 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein and type I membrane protein that was originally identified as a myeloid cell-specific marker. The encoded protein was once thought to be a receptor for C1q, but now is thought to instead be involved in intercellular adhesion and in the clearance of apoptotic cells. The intracellular cytoplasmic tail of this protein has been found to interact with moesin, a protein known to play a role in linking transmembrane proteins to the cytoskeleton and in the remodelling of the cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD93
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Cd93
N.º de referencia del gen Q9NPY3
Alias de gen 6030404G09Rik; AA145088; Aa4; AA4.1; AW555904; C1q receptor; C1q receptor 1; C1q/MBL/SPA receptor; C1qR; C1qR(P); C1qr1; C1qRP; Cd93; CD93 antigen; CD93 molecule; CDw93; Cell surface antigen AA4; complement component 1 q subcomponent receptor 1; complement component 1, q subcomponent, receptor 1; complement component C1q receptor; dJ737E23.1; ECSM3; Ly68; ly-68; Lymphocyte antigen 68; matrix-remodeling-associated protein 4; matrix-remodelling associated 4; MXRA4
Símbolos de los genes Cd93
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C1q R1/CD93 Ala24-Lys580.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22918
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.