Learn More
CD8 Antibody (UCH-T4) [Janelia Fluor™ 669], R&D Systems™
Código de producto. 30171912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30171912 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30171912 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP250468JF669
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD8
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon UCH-T4
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD8 Antibody (UCH-T4) was developed against thymocytes followed by Sezary T cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus