Descripción
CD73 Monoclonal antibody specifically detects CD73 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD73 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AD2 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 563 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | NT5E; 5' nucleotidase; 5'-NT; E5NT; Ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; NT5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Pre-B leukemia cell line |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |