Learn More
CD73-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16450257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450257 50 mg 50 miligramos
16446617 5 mg 5 miligramos
16442896 25 mg 25 miligramos
16413898 10 mg 10 miligramos
16411039 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16450257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103695
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress CD73-IN-1 is an inhibitor of CD73 which can be used in the treatment of cancer extracted from patent WO 2017153952 A1, example 80.
CD73-IN-1 is an inhibitor of CD73 which can be used in the treatment of cancer extracted from patent WO 2017153952 A1, example 80.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CD73-IN-1
CAS 2132396-40-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17N3O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (403.87 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N)C1=CC(S(=O)(NC2=CC3=C(C=C2)C=C(C4CC4)N3)=O)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 371.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.41
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death