missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD72 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16384805 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16384805 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16384805 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA595542

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human A375 whole cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

CD72 is a transmembrane glycoprotein expressed as a homodimer especially in B cells, but also in other antigen presenting cells such as dendritic cells and macrophages. Through one of its immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motives (ITIMs), CD72 interacts with tyrosine phosphatase SHP-1, thereby suppressing B cell responsiveness. Binding of CD72 with its ligand CD100 (Sema4D) prevents BCR association and phosphorylation of CD72 and results in dissociation of SHP-1 from CD72, thus enables B cell activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD72
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide
génica CD72
N.º de referencia del gen P21854
Alias de gen B-cell differentiation antigen CD72; CD72; CD72 antigen; Cd72 molecule; CD72b; CD72c; Ly-19; Ly32; Ly-32; LYB2; Lyb-2; Ly-m19; lymphocyte antigen 32; RP11-331F9.9
Símbolos de los genes CD72
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli-derived human CD72 recombinant protein (Position: R117-D359).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 971
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.