missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD5 Monoclonal Antibody (OTI2C2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17510993
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17510993 30 μL 30 microlitros
17590983 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17510993 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802404S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno CD5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Cd5
N.º de referencia del gen P06127
Alias de gen alanyl (membrane) aminopeptidase; alanyl aminopeptidase; alanyl aminopeptidase, membrane; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; ANPEP; AP-M; APN; AP-N; CD antigen CD5; CD13; CD28; CD28 antigen (Tp44); CD28 molecule; Cd5; CD5 antigen; CD5 antigen (p56 62); CD5 antigen (p56-62); CD5 antigen p56-62; CD5 molecule; CD5 protein; CD74 antigen, invariant polypeptide of major; cell surface protein; costimulatory molecule B7 receptor CD28; fCD5; GP150; hAPN; LAP1; LEU1; Ly-1; Ly12; Ly-12; LyA; Ly-A; Lymphocyte antigen 1; Lymphocyte antigen CD5; lymphocyte antigen T1/Leu-1; Lyt-1; membrane alanyl aminopeptidase; microsomal aminopeptidase; Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; P150; Pan T cell; PEPN; T1; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell surface glycoprotein CD5; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; unnamed protein product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.