missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD47 Monoclonal Antibody (B6H12), TrueMAB™, OriGene
Descripción
CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD47 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | B6H12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | MMP7 |
| N.º de referencia del gen | P09237 |
| Alias de gen | 9130415E20Rik; AA407862; AI848868; antigen identified by monoclonal antibody 1D8; antigenic surface determinant protein OA3; AW108519; B430305P08Rik; Cd47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 antigen/integrin-associated protein; CD47 glycoprotein; CD47 molecule; CD47/IAP; IAP; integrin associated protein; integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Itgp; Leukocyte surface antigen CD47; MER6; OA3; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?