missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, BUV563, Clone: HI100, BD Horizon™
Descripción
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45RA |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HI100 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 563 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especificidad de la prueba | CD45RA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?