missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RA Mouse anti-Human, BUV563, Clone: HI100, BD Horizon™

Código de producto. 17277974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17277974 25 Tests 25 tests
17267974 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17277974 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 612927

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45RA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HI100
Conjugado Brilliant Ultraviolet 563
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD45RA
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.