missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Rat anti-Mouse, Brilliant Ultraviolet 661, Clone: 30-F11, BD Horizon™

Código de producto. 16418863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16418863 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16418863 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 612975

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 30-F11
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Brilliant Ultraviolet 661
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse Thymus / Spleen
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.