missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: HI30, BD Horizon™
Descripción
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HI30 |
| Conjugado | APC-R700 |
| Descripción | Vol. Per test: 5μL |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | PTPRC; LCA; L-CA; Leukocyte Common Antigen; T200; GP180; LY5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Peripheral Blood Leucocytes |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?