Learn More
Molecular Probes™ CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
Código de producto. 15305676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15305676 50 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15305676 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A25528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Kit de conjugado CD44 Alexa Fluor™ 488 para obtención de imágenes de células vivas
Los kits Molecular Probes™ de obtención de imágenes en vivo de células madre pluripotentes humanas (PSC) proporcionan reactivos para obtener las mejores imágenes de las PSC humanas vivas. Este kit de conjugado CD44 Alexa Fluor™ 488 incluye un anticuerpo primario etiquetado de forma óptima junto con un medio de obtención de imágenes de fondo reducido (FluoroBrite™ DMEM) para la detección específica del etiquetador de PSC negativo CD44. Para la tinción celular fija de etiquetadores de PSC y etiquetadores de capa germinal, recomendamos el kit de inmunocitoquímica de cuatro etiquetadores de células madre pluripotentes y el kit de inmunocitoquímica de tres capas germinales.
Con el kit de conjugado CD44 Alexa Fluor™ 488 para obtención de imágenes de células vivas, puede:
  • Detectar la expresión de un marcador de células madre pluripotentes negativo utilizando un anticuerpo óptimo conjugado con colorante
  • Mantener la salud celular y maximizar la señal de fluorescencia con el medio de obtención de imágenes FluoroBrite™ DMEM
  • Realizar la tinción de muestras de células vivas con confianza mediante reactivos que se ha demostrado que no contienen contaminantes comunes
  • Combínelo con etiquetadores adicionales para obtener más información por muestra
    Detecte la expresión de un etiquetador de PSC negativo
    Gracias al alto rendimiento de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la detección fiable de células vivas de CD44. El CD44 está ausente en las PSC y se expresa en la superficie de muchos otros tipos de células, incluidos los fibroblastos de especie humana y de ratón. Se ha demostrado que este conjugado de anticuerpos muestra resultados de tinción óptimos cuando se utiliza con FluoroBrite™ DMEM.
    Preserve la salud celular y maximice la señal
    La tinción de células con FluoroBrite™ DMEM maximiza la salud celular y mejora la relación señal-ruido al obtener imágenes de fluorescencia de células vivas.
    Realice la tinción de muestras de células vivas con confianza
    A diferencia de la mayoría de los anticuerpos conjugados, los reactivos suministrados en este kit están esterilizados mediante filtración de 0,2 μm y se ha probado que no contienen contaminantes comunes.
    Combínelo con otros etiquetadores
    Para obtener más información por muestra, combine este kit con el kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 para obtención de imágenes de células vivas o el kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 para obtención de imágenes de células vivas.
    Ventajas
    El kit de conjugado CD44 Alexa Fluor™ 488 escala con facilidad para adaptarse a cualquier formato de placa de cultivo, platillo o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para teñir 50 muestras con un volumen de tinción de 200 μl. También incluye:
  • 200 μL de Alexa Fluor™ 488 CD44 de rata antihumano y ratón (concentración 50x)
  • 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento
    • 200 μl de Alexa Fluor™ 488 rata antihumano y ratón CD44 (concentración 50X) (almacenar de 2 °C a 8 °C)
    • 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
    • Almacenar de 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
    Tipo de colorante Alexa Fluor™ 488
    Cantidad 50 pruebas
    Línea de productos Alexa Fluor
    Tipo de producto Reactivo