Learn More
CD437, MedChemExpress
Código de producto. 16494366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494366 100 mg 100 miligramos
16452606 25 mg 25 miligramos
16429636 50 mg 50 miligramos
16403078 10 mg 10 miligramos
16455807 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CD437
CAS 125316-60-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo AHPN
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (376.42 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C(C4(C5)CC6CC5CC(C6)C4)=C3)C=CC2=C1)O
Peso molecular (g/mol) 398.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death