missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD41a Monoclonal Antibody (HIP8), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17890921
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17890921 100 Tests paquete de 100
17840921 25 Tests paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17890921 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H059T03Y04

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD41 (platelet glycoprotein IIb, ITGA2B) is composed of two subunits -120 kDa a, alpha and 23 kDa b, beta- that interact with CD61 in the presence of calcium to form a functional adhesive protein receptor. CD41 is also involved in blood coagulation by mediating platelet aggregation. Upon blood vessel damage, CD41 binds to a variety of proteins including von Willebrand factor, fibrinogen, fibronectin and vitronectin. CD41 is mainly expressed on megakaryocyte-platelet lineage, but generally belongs to the antigens that are expressed during the early stages of hematopoietic differentiation. Diseases associated with CD41 dysfunction include Glansmann Thrombasthenia, and Platelet type-16 bleeding disorder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD41a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HIP8
Concentración 0.6 μg/Test
Conjugado NovaFluor Yellow 660
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Itga2b
N.º de referencia del gen P08514
Alias de gen AI172977; alpha IIb; alphaIIb; alphaIIb protein; BDPLT16; BDPLT2; CD41; CD41B; form 1; form 2; GP IIb; GP2B; GPalpha IIb; GPIIb; GT; GTA; HPA3; integrin alpha 2b; integrin alpha 2b (Cd41b); integrin alpha-IIb; Integrin alpha-IIb heavy chain; Integrin alpha-IIb light chain; Integrin alpha-IIb light chain, form 1; Integrin alpha-IIb light chain, form 2; integrin subunit alpha 2b; integrin subunit alpha IIb; integrin, alpha 2B; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); ITGA2B; ITGAB; platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb; platelet glycoprotein IIb of IIb/II Ia complex; platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet membrane glycoprotein IIb; platelet-specific antigen BAK; PPP1R93; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93
Símbolos de los genes Itga2b
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3674
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.