Learn More
CD40 Mouse anti-Human, Clone: C40/1605, Abnova™
Código de producto. 16073016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16073016 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16073016 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB14706.100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CD40.
  • High specificity
  • High reactivity
Especificaciones
Antígeno CD40
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C40/1605
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CD40.
Dilución Flow Cytometry (0.5-1 ug/million cells) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1-2 ug/mL) Western Blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end use
Formulación In 10 mM PBS.
Alias de gen Bp50/CDW40/MGC9013/TNFRSF5/p50
Símbolos de los genes CD40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to full-length human CD40.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 958
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only (RUO)