Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: OKT4, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OKT4 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 |
| N.º de referencia del gen | NP_001181945 |
| Símbolos de los genes | CD4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |