Learn More
CD4 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 750, Clone: SK3, Proteintech
Código de producto. 18075555 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
18075555 100 Tests 100 tests
1 options
Código de producto. 18075555 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL75065147100TESTS
Mouse Monoclonal Antibody
The CD4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD4. This antibody recognizes human antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 750.
Especificaciones
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clon SK3
Concentración 5 μL/Test
Conjugado CoraLite Plus 750
Símbolos de los genes CD4, CD4 molecule, CD4mut
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ