missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Antibody (GK1.5), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Descripción
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), In vitro AssayIn vivo Assay, Flow (Cell Surface), Neutralization
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GK1.5 |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | The mouse cytotoxic T lymphocyte line V4 was used as the immunogen for the CD4 antibody. |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?