missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD33 Mouse, anti-Human, PE, Clone: P67.6, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17119161
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17119161 25 Tests 25 tests
17109161 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17119161 Proveedor Stemcell Technologies N.º de proveedor 60126PE.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The P67.6 antibody reacts with CD33 (Siglec-3), a 67 kDa type 1 transmembrane sialoadhesin protein of the immunoglobulin superfamily
  • CD33 is expressed on committed myeloid progenitor cells, monocytes, granulocytes, dendritic cells, mast cells, resident macrophages, subsets of B cells, and activated T and NK cells
  • CD33 is a major marker used to differentiate myeloid from lymphoid or erythroid leukemias
  • In peripheral blood, it is expressed at high levels on monocytes and at lower levels on granulocytes
  • CD33 functions as a sialic acid-dependent cell adhesion molecule and mediates protein-glycan and protein-protein interactions between cells
  • It also has a putative role as an inhibitory receptor during the immune response

Especificaciones

Antígeno CD33
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon P67.6
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Isotype IgG1 κ
Tipo de célula Granulocytes and Subsets, Myeloid Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.