missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD33 Monoclonal Antibody (WM-53 (WM53)), NovaFluor™ Blue 690, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17852904
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17852904 25 Tests paquete de 25
17882904 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17852904 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H015T02B09

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD33 is a transmembrane protein of the sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec) family. It belongs to the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM)-containing molecules able of recruiting protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2 to signal assemblies, and these ITIMs are also used for ubiquitin-mediated removal of the receptor from the cell surface. CD33 is expressed on cells of myelomonocytic lineage, binds sialic acid residues in N- and O-glycans on cell surfaces, and is a therapeutic target for acute myeloid leukemia. Further, CD33 is found on granulocyte and macrophage precursors in the bone marrow, but is not on pluripotent stem cells. CD33 is also expressed on, and is a useful marker for, peripheral monocytes. CD33 is useful for distinguishing myelogenous leukemia cells from lymphoid or erythroid leukemias. Diseases associated with CD43 dysfunction include gallbladder lymphoma and extracutaneous mastocytoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD33
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WM-53 (WM53)
Concentración 0.8 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 690
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD33
N.º de referencia del gen P20138
Alias de gen CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3
Símbolos de los genes CD33
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 945
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.