missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD326 (EpCAM) Mouse anti-Human , PE, Clone: 9C4, BD Biosciences™

Código de producto. 17267644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17267644 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17267644 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566841

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD326 (EpCAM) Monoclonal antibody specifically detects CD326 (EpCAM) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD326 (EpCAM)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 9C4
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen EGP-2; EGP314; EGP40; EPCAM; ESA; GA733-2; KSA; M4S1; MIC18; MK-1; TACSTD1; TROP1; adenocarcinoma-associated antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human breast carcinoma Cell Line
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE were removed.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.