Learn More
CD31 (PECAM-1), Mouse Anti-Human, RY610, Clone: MBC 78.2 (also known as PECAM-1.2; 1.2), BD OptiBuild™
Código de producto. 31791189 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg;
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31791189 50 μg; 50 microgramos
1 options
Código de producto. 31791189 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 758961
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD31 (PECAM-1) Monoclonal antibody specifically detects CD31 (PECAM-1) in Human (Tested in Development) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD31 (PECAM-1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MBC 78.2 (also known as PECAM-1.2; 1.2)
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado RY610
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen PECAM-1; PECAM1; EndoCAM; GPIIA'
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD31
Cantidad 50 μg;
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ