Learn More
CD3 Mouse anti-Human , BV421, Clone: OKT3, BD Biosciences™
Descripción
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OKT3 |
| Conjugado | Brilliant Violet 421 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells |
| Cantidad | 25 Tests |
| Mostrar más |