missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene is part of the T-cell receptor/CD3 complex (TCR/CD3 complex) and is involved in T-cell development and signal transduction. The encoded membrane protein represents the delta subunit of the CD3 complex, and along with four other CD3 subunits, binds either TCR alpha/beta or TCR gamma/delta to form the TCR/CD3 complex on the surface of T-cells. Defects in this gene are a cause of severe combined immunodeficiency autosomal recessive T-cell-negative/B-cell-positive/NK-cell-positive (SCIDBNK). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Other variants may also exist, but the full-length natures of their transcripts has yet to be defined.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD3 delta |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CD3D |
| N.º de referencia del gen | P04234, P04235 |
| Alias de gen | CD3 delta, CD3D, CD3-delta, T cell receptor T3 delta chain, T3D |
| Símbolos de los genes | CD3D |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?