Descripción
- ™ El enfoque de estreptaveros CD3/CD28 se basa en™ nuestra tecnología de etiquetas Strep y facilita la activación y expansión de células T.
- Los fragmentos Fab de baja afinidad fusionados con una etiqueta Twin-Strep™ (Fab-Streps) contra CD3 y CD28 se polimerizan en una cadena principal de Strep-Tactin™
- El complejo CD3/CD28 Streptamer™ resultante estimula el complejo de receptores de células T/CD3 (TCR/CD3; señal 1) y la molécula coestimulante CD28 (señal 2)
- Estas señales dan lugar a una activación y proliferación eficaz de las células T.
- Para la estimulación y activación in vitro, se añade Streptamer CD3/CD28 soluble a las células T
- La adición de biotina invierte la polimerización y provoca la disociación de fragmentos Fab de baja afinidad de las células
- En consecuencia, la terminación de la estimulación se puede producir en cualquier momento
Especificaciones
Especificaciones
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Para activación y expansión de células T. |
Para uso exclusivo en investigación.