Descripción
El enfoque CD3/CD28 Streptamer™ se basa en nuestra tecnología de Strep-tag™ y facilita la activación y expansión de células T.Los fragmentos Fab de baja afinidad fusionados con Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) contra CD3 y CD28 se polimerizan en una cadena principal de Strep-Tactin™El complejo CD3/CD28 Streptamer™ resultante estimula el complejo de receptores de células T/CD3 (TCR/CD3; señal 1) y la molécula coestimulante CD28 (señal 2).Estas señales dan lugar a una activación y proliferación eficaz de las células T.
Para la estimulación y activación in vitro, se añade CD3/CD28 Streptamer soluble a las células T.La adición de biotina invierte la polimerización y provoca la disociación de fragmentos Fab de baja afinidad de las células.En consecuencia, la terminación de la estimulación se puede producir en cualquier momento.
- Reactivos reversibles debido a fragmentos de Fab de baja afinidad
- Terminación de estimulación definida con precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T murinas primarias |
| Especies diana | Murino |
| Para utilizar con (aplicación) | Activación y expansión de las células T |
| Suficiente para | 5 x 107 células totales |
| Cantidad | 1 kit |