Learn More
CD298 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: P-3E10, BD Biosciences™
Descripción
CD298 Monoclonal antibody specifically detects CD298 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD298 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | P-3E10 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | ATP1B3; ATPB-3; Na, K-ATPase beta-3 polypeptide; CD298 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human MOLT-4 Cell Line |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |