Learn More
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: MIH4, BD Biosciences™
Descripción
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD279 (PD-1) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MIH4 |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| N.º de referencia del gen | PD1; hPD-1; hPD-l; PDCD1; PDC1; Programmed cell death 1; SLEB2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human PD-1 Transfected Cell Line |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |