missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Yellow 690, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17840981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17840981 25 μg 25 microgramos
17870981 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17840981 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor M036T02Y05

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD274 (PD-L1, B7-H1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MIH5
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Yellow 690
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Cd274
N.º de referencia del gen Q9EP73
Alias de gen A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1
Símbolos de los genes Cd274
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60533
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.