Learn More
CD25 Mouse anti-Human, Brilliant Ultraviolet 737, Clone: 2A3, BD Horizon™
Descripción
CD25 Monoclonal antibody specifically detects CD25 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD25 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2A3 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Phytohemagglutinin-activated T Cells |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 25 Tests |
| Mostrar más |