missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD235ab (Glycophorin A/B) Mouse, anti-Human, Biotin, Clone: HIR2 (GA-R2), STEMCELL Technologies

Código de producto. 17169101
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17169101 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17169101 Proveedor Stemcell Technologies N.º de proveedor 60111BT.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The HIR2 (GA-R2) antibody recognizes an epitope common to the N-terminal region of human CD235a (glycophorin A) and CD235b (glycophorin B), homologous type I sialoglycoproteins of the erythrocyte (red blood cell) membrane that bear the antigenic determinants for the MN and Ss blood groups
  • CD235ab is expressed on early- and late-stage erythroblasts, mature erythrocytes, and erythroid cell lines such as K562 and HEL, but not on other cell types
  • CD235a is abundantly expressed whereas CD235b is a relatively minor membrane component
  • The proteins are believed to provide a large mucin-like surface to erythrocytes that acts to minimize aggregation in the circulation
  • The HIR2 antibody binds with higher affinity to CD235a than CD235b, and agglutinates untreated erythrocytes

Especificaciones

Antígeno CD235ab (Glycophorin A/B)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon HIR2 (GA-R2)
Conjugado Biotin
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Isotype IgG2b κ
Tipo de célula Red Blood Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.