missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD210 (IL-10R) Monoclonal Antibody (1B1.3a)

Código de producto. 16352464
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16352464 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16352464 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA528174

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD210 (IL-10R) Monoclonal Antibody for Western Blot

The protein encoded by this gene is a receptor for interleukin 10. This protein is structurally related to interferon receptors. It has been shown to mediate the immunosuppressive signal of interleukin 10, and thus inhibits the synthesis of proinflammatory cytokines. This receptor is reported to promote survival of progenitor myeloid cells through the insulin receptor substrate-2/PI 3-kinase/AKT pathway. Activation of this receptor leads to tyrosine phosphorylation of JAK1 and TYK2 kinases. Two transcript variants, one protein-coding and the other not protein-coding, have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD210 (IL-10R)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1.3a
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica Il10ra
N.º de referencia del gen Q61727
Alias de gen AW553859; CD210; CD210a; CDw210; CDW210A; CDW210B; CRF2-4; CRFB4; D21S58; D21S66; HIL-10R; I10R; I10R1; il-10 receptor; il-10 receptor antagonist; IL-10 receptor subunit alpha; IL10R; IL-10R alpha; IL-10R subunit 1; IL-10R subunit alpha; IL-10R1; IL-10R2; Il10ra; IL-10RA; interleukin 10 receptor subunit alpha; interleukin 10 receptor, alpha; interleukin-10 receptor alpha chain; interleukin-10 receptor subunit 1; Interleukin-10 receptor subunit alpha; mIL-10R
Símbolos de los genes Il10ra
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Purified recombinant extracellular region of mouse CDw210a.
Método de purificación Protein G
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16154
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.