Learn More
CD20 Rituximab297 anti-Human, RY586, Clone: Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Código de producto. 32236519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32236519 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 32236519 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 756479
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Biosimilar Monoclonal Antibody
CD20 Rituximab297 Monoclonal antibody specifically detects CD20 Rituximab297 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD20 Rituximab297
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb)
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado RY586
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen B1; Bp35; LEU-16; MS4A1
Inmunógeno Human CD20
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ