Learn More
CD20 Rituximab297 anti-Human, Alexa Fluor™ 647, Clone: Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb), BD Phrmingen™
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
CD20 Rituximab297 Monoclonal antibody specifically detects CD20 Rituximab297 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD20 Rituximab297 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb) |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | B1; Bp35; LEU-16; MS4A1 |
| Especie del huésped | Biosimilar |
| Inmunógeno | Human CD20 |
| Método de purificación | Affinity Chromatography |
| Mostrar más |