missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1c Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: F10/21A3, BD Horizon™

Código de producto. 15855189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15855189 25 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15855189 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566615

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1c Monoclonal antibody specifically detects CD1c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1c
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon F10/21A3
Conjugado APC-R700
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD1c
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.