missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD1b Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16548361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16548361 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16548361 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA593051

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SEHAFQGPTS FHVIQTSSFT NSTWAQTQGS GWLDDLQIHG WDSDSGTAIF LKPWSKGNFS DKEVAELEEI FRVYIFGFAR EVQDFAGDFQ MKYPFEIQGI AGCELHSGGA IVSFLRGALG GLDFLSVKNA SCVPSPEGGS RAQKFCALII QYQGIMETVR ILLYETCPRY LLGVLNAGKA DLQRQVKPEA WLSSGPSPGP GRLQLVCHVS GFYPKPVWVM WMRGEQEQQG TQLGDILPNA NWTWYLRATL DVADGEAAGL SCRVKHSSLE GQDIILYWRN PTSIGS; Positive Samples: NCI-H125; Cellular Location: Cell membrane, Endosome membrane, Lysosome membrane, Single-pass type I membrane protein.

This gene encodes a member of the CD1 family of transmembrane glycoproteins, which are structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. The protein encoded by this gene localizes to late endosomes and lysosomes via a tyrosine-based motif in the cytoplasmic tail, and requires vesicular acidification to bind lipid antigens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1b
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CD1B
N.º de referencia del gen P29016
Alias de gen Antigen-presenting glycoprotein CD1d2; BDCA1; CD1; CD1.2; CD1A; CD1b; CD1B antigen, b polypeptide; CD1b molecule; CD1C antigen; CD1d.2; Cd1d2; CD1d2 antigen; cortical thymocyte antigen CD1B; differentiation antigen CD1-alpha-3; Ly-38; MGC125990; MGC125991; R1; RP11-101J8.3; RP11-101J8.4; T-cell surface glycoprotein CD1b; T-cell surface glycoprotein CD1d2
Símbolos de los genes CD1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 18-303 of human CD1B (NP_0017551).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 910
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.