missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD179a Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13453957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13453957 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13453957 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA529714

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: K562, THP-1. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene belongs to the immunoglobulin superfamily and is expressed selectively at the early stages of B cell development, namely, in proB and early preB cells. This gene encodes the iota polypeptide chain that is associated with the Ig-mu chain to form a molecular complex which is expressed on the surface of pre-B cells. The complex is thought to regulate Ig gene rearrangements in the early steps of B-cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD179a
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica VPREB1
N.º de referencia del gen P12018
Alias de gen CD179 antigen-like family member A; CD179a; IGI; IGLL1; IGVPB; Immunoglobulin iota chain; Immunoglobulin lambda Vpreb1 chain; immunoglobulin lambda-1 light chain; immunoglobulin lambda-like polypeptide 5; LOC100735142; pre-B lymphocyte 1; pre-B lymphocyte gene 1; Protein VPreB1; surrogate light chain; v(pre)B protein; VPREB; VpreB protein; Vpreb1; Vpreb-1; V-set pre-B cell surrogate light chain 1
Símbolos de los genes VPREB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human VpreB. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7441
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.