missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD177 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16541582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16541582 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16541582 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA598759

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD177 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

CD177 (NB1/HNA-2a and PRV-1 form) is a GPI-anchored glycoprotein present mainly on neutrophils. Its plasma membrane expression is increased during pregnancy and and inflammation or after G-CSF application. Ligand of CD177 has been identified as CD31 (PECAM-1). CD177 participates in neutrophil transmigration and seems to be also a pro-proliferative molecule. The antibodies against CD177 can be involved in neonatal alloimmune neutropenia (NAN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD177
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica CD177
N.º de referencia del gen Q8N6Q3, Q8R2S8
Alias de gen 1190003K14Rik; CD177; CD177 antigen; CD177 molecule; cell surface receptor; HNA2A; HNA-2a; Human neutrophil alloantigen 2a; NB1; NB1 glycoprotein; NB1 GP; Pdp3; Polycythemia rubra vera protein 1; PRV1; PRV-1; RGD1562941; UNQ595/PRO1181
Símbolos de los genes CD177
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human CD177 antigen protein (22-321AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57126, 68891
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.