Learn More
CD11c Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: BU15 (also known as BU-15; Bu-15), BD Biosciences™
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD11c |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BU15 (also known as BU-15; Bu-15) |
| Conjugado | PE-CF594 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | ITGAX; integrin alpha X; CD11C; p150 95 integrin alpha chain; SLEB6 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Synovial Fluid Dendritic Cells |
| Cantidad | 0.1 mg |
| Mostrar más |