Descripción
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD11c |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HL3 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | RB780 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | Cd11c; Itgax; Integrin alpha-X; Integrin αX; Cr4; Complement receptor 4 |
| Especie del huésped | Armenian Hamster |
| Inmunógeno | C57BL/6 Mouse Intestinal Intraepithelial Lymphocytes |
| Mostrar más |