Learn More
CD11a/Integrin Alpha L Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The CD11a/Integrin Alpha L antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD11a/Integrin Alpha L. This antibody recognizes human antigen. The CD11a/Integrin Alpha L antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD11a/Integrin Alpha L |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 187 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 3683 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |