Learn More
CD117 Rat anti-Mouse, Brilliant Ultraviolet 737, Clone: ACK45, BD Biosciences™
Produktkod. 17278564
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50 microgramos
Produktkod. Cantidad unitSize
17278564 50 μg 50 microgramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17278564 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 741762
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rat Monoclonal Antibody
CD117 Monoclonal antibody specifically detects CD117 in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno CD117
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ACK45
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Ultraviolet 737
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
N.º de referencia del gen c-KIT; W; SCFR; Stem Cell Factor Receptor; Sl; Steel Factor Receptor; Ssm
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse bone marrow mast cells
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon Brilliant Ultraviolet 737 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2b κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.