Learn More
CD105 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: 266, BD Biosciences™
Código de producto. 17200145 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17200145 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 17200145 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 748552
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD105 Monoclonal antibody specifically detects CD105 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD105
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 266
Conjugado Brilliant Ultraviolet 805
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen END; Endoglin; HHT1; MSC; ORW; ORW1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Umbilical Vein Endothelial Cells
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ