Learn More
CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: ITGAE/2063, enQuireBio™
Código de producto. 15910288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15910288 100 μg 100 microgramos
15900288 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15910288 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 3682MSM3P1
Mouse Monoclonal Antibody
Specifications
Antígeno CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon ITGAE/2063
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ITGAE protein fragment
Peso molecular del antígeno 150kDa
Control positivo Tonsil, Colon or Stomach
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3682
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2c κ