Learn More
Gibco™ Medio CD/DG44
Código de producto. 10565573 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10565573 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10565573 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12610010
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio CD/DG44
El medio CD DG44 es un medio sin proteínas y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) deficiente de dihidrofolato reductasa (DHFR-) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. La formulación de CD DG44 totalmente definida de forma química no contiene lisados, hidrolizados, ni proteínas o componentes peptídicos de origen animal, vegetal o sintético.
Cuándo utilizar el medio CD DG44
  • Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
    Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
    Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO es «delicada», es decir, de difícil cultivo o adaptación
    Considere un medio CD CHO cuando:
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible)
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células CHO DG44
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Concentración 1 X
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio CD/DG44
    Serum Level Sin suero
    Con aditivos Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Timidina, Hipoxantina
    Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
    Línea de productos Gibco
    Cantidad 1 L
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Nivel de endotoxinas Bajo
    Formato Frasco(s)
    Antibióticos incluidos Sin antibióticos
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión