Learn More
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium
Descripción
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es un medio de cultivo celular definido químicamente y sin proteínas. Está diseñado para favorecer el crecimiento de células BHK-21 en cultivos en suspensión sin suero. Este medio es adecuado para aplicaciones de producción a gran escala.
El medio de producción CD BHK-21 se fabrica de la siguiente manera:
Con
- L-glutamina
- Formato en polvo seco
Sin
- Rojo de fenol
- Hidrolizados de proteínas
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es el primer medio de cultivo celular que admite procesos completos sin suero y sin proteínas para células BHK-21. El formato en polvo seco es fácil de reconstituir, ya que no tiene hidrolizados en la formulación. La adaptación de células de medios que contienen suero es un procedimiento rápido y sencillo. Las células BHK-21 pueden lograr altas densidades celulares y mantener una alta viabilidad celular en este medio.
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es adecuado para cultivos en suspensión a gran escala. Puesto que no requiere suplementación con suero u otros componentes no definidos, el medio de producción Gibco™ CD BHK-21 elimina los riesgos asociados con el suero, al tiempo que le permite lograr títulos de virus uniformes y simplificar la purificación posterior.
Fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 se fabrica en instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | BHK-21 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medio de producción |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de vacunas víricas |
| Cantidad | 1 x 10 l |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). |
| Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.