Learn More
R&D Systems™ CD 437
Descripción
Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CD 437 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.5 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 398.502 |