Learn More
Tocris Bioscience™ CD 437
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18712744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18712744 10 mg 10 miligramos
18792534 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18712744 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1549/10
RARγ-selective agonist
Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125316-60-1
Fórmula molecular C27H26O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CD 437
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.5
Pureza >98%
Peso molecular 398.502