Learn More
Tocris Bioscience™ CD 3254
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054772 10 mg 10 miligramos
18093832 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054772 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3302/10
Potent and selective RXRα agonist.
Selective RXRα agonist; exhibits no activity at RARα, RARβ or RARγ receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196961-43-0
Fórmula molecular C24H28O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CD 3254
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.48
Pureza >97%
Peso molecular 364.485